Merck
CS40MS01H1
Millipore
Clarisolve® Tiefenfilter
High-density cell cultures
Synonym(e):
Clarisolve 40 μm Lab Scale Depth Filters, 0.014 m2 (0.15 ft2)
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materialien
Millistak+® media
TPE seal
polypropylene
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Clarisolve®
Parameter
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Maximum)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 4 °C (Forward)
Höhe
14 cm (5.3 in.)
Länge
22 cm (8.5 in.)
Breite
7.4 cm (2.9 in.)
Filtrationsfläche
0.014 m2
Verunreinigungen
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction; on filter media only)
Rest-TOC (gesamter organischer Kohlenstoff)
0.9-1.2 μg/L
Aufnahme
sample type liquid
Leitfähigkeit
0.91 – 1.29 μS/cm
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
product water; post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and flushed at a flux rate of 600 LMH pure water flush for 10 minutes. A sample of filtrate was pulled every 2 minutes during flush and tested for conductivity.
Hinweis zur Analyse
Rückstand des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC): Nach dem Autoklavieren (1 Zyklus von 60 Minuten bei 123 °C) und 10-minütigen Spülen mit Reinwasser bei einer Fließrate von 600 l/min. Am Ende der Spülung wurde eine Probe für typische TOC-Werte entnommen.
Rückstand des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC): TOC für 60HX-Medien laut Messung unterhalb der Nachweisgrenzen.
Rechtliche Hinweise
CLARISOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable