Merck
CS20MS01H1
Millipore
Clarisolve® Pod Depth Filter
20MS, 20µm, filtration area 0.014 m², High-density cell cultures, Lab Scale
Synonym(e):
Clarisolve 20-µm-Tiefenfilter, Labormaßstab, 0,014 m2 (0,15 ft2)
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Clarisolve® Pod Depth Filter, High-density cell cultures
Materialien
Millistak+® media
TPE seal
polypropylene
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Clarisolve®
Parameter
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Maximum)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 4 °C (Forward)
Höhe
14 cm (5.3 in.)
Länge
22 cm (8.5 in.)
Breite
7.4 cm (2.9 in.)
Filtrationsfläche
0.014 m2
Verunreinigungen
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction; on filter media only)
Rest-TOC (gesamter organischer Kohlenstoff)
1.4-2.1 μg/L
Aufnahme
sample type liquid
Leitfähigkeit
0.80 – 1.59 μS/cm
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Produkt Wasser; nach dem Autoklavieren (1 Zyklus von 60 Minuten bei 123  C) und Spülen bei einer Flussrate von 600 LMH Reinwasser für 10 Minuten. Während des Spülens wurde alle 2 Minuten eine Filtratprobe entnommen und auf Leitfähigkeit geprüft.
Anwendung
Zellkulturen hoher Dichte
Spezifikationen
Filtergrad: 20MS
Angaben zur Herstellung
Sterilisationsmethode
Die Integrität bleibt nach 2 Autoklavenzyklen von 60 Minuten bei 123 °C erhalten.
Hinweis zur Analyse
TOC-Rückstand: Nach dem Autoklavieren (1 Zyklus von 60 Minuten bei 123 °C) und 10-minütigen Spülen mit Reinwasser bei einer Fließrate von 600 l/min. Am Ende der Spülung wurde eine Probe für typische TOC-Werte entnommen.
Rechtliche Hinweise
CLARISOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Material Qualification Dossier
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Quality Management Dossier (Open Access)
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die ein Emprove® Programm-Abonnement bieten kann
Warum sind diese Dokumente nicht verfügbar?
Emprove® Dossiers enthalten Informationen zur Unterstützung von Zulassungs- und Risikobeurteilungsprozessen von Pharmaherstellern und enthalten vertrauliche Daten. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, kontaktieren sie uns wenn Sie Zugang erhalten möchten.