Merck
P3B030D10
Pellicon® 3-Kassette mit Biomax® Membran
30 kDa, D screen, 1.14 m2
Synonym(e):
Pellicon® 3 Cassette with Biomax 30 kDa Membrane, D screen, 1.14 m2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32031623
UNSPSC Code:
23151806
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
TPE seal, polyethersulfone membrane, polypropylene housing, polypropylene screen, stainless steel cap (for end; polypropylene-encapsulated)
manufacturer/tradename
Pellicon®
storage condition
do not freeze
parameter
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours), 4-6 L/min-m2 recirculation rate, 4-8 L/min-m2 flow rate, 40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C, 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi), 80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
technique(s)
tangential flow filtration (TFF): suitable, ultrafiltration: suitable
H
4.2 cm (1.67 in.)
L
20.6 cm (8.1 in.)
W
17.8 cm (7 in.)
filtration area
1.14 m2
size
229 mL , Volume (feed), 88 mL , Volume (permeate)
gravimetric extractables
≤1500 mg/m2
matrix
Biomax®
pore size
(30 kDa)
pH
1-14
storage temp.
2-8°C
Quality Level
General description
Pellicon® 3 Filtrationseinheiten sind fortschrittliche, leistungsstarke Kassetten und ideal für die heutigen therapeutischen Antikörper mit höheren Titern sowie für die anspruchsvolleren Filtrationsprozesse, für die höhere Betriebsdrücke und Temperaturen und kaustischen Reinigungsverfahren erforderlich sind.
Die Pellicon® 3 Kassetten mit Biomax® Membran sind perfekt für die Filtration von monoklonalen Antikörpern und Lösungen mit Albumin, Hormonen, Impfstoffen und Wachstumsfaktoren.
Diese P3B030D10 Pellicon® 3 Ultrafiltrationseinheit hat eine Porengröße von 30 kDa NMWCO, eine Biomax® 30-Membran und die Maße 4,24 cm (H) x 17,8 cm (B) x 20,6 cm (L).
Application
monoclonal antibodies, recombinant and non-recombinant proteins, vaccines
Features and Benefits
  • Robust und zuverlässig – ideal für die heutigen anspruchsvolleren Filtrationsprozesse
  • Hohe Leistungsfähigkeit – exzellente Auflösung, Ausbeute und Beständigkeit gegen Rückstau
  • Optimale Produktwiedergewinnung – dank bewährter Membrantechnologie
  • Technologie für blasenfreie Strukturen – erstklassige Membranen für nahezu jede Trennungsherausforderung
  • Fehlerfreie, ausgezeichnete Adhäsion – Ultracel®enthält Verbundmembranen auf einem mikroporösen Substrat
  • Automatisierte Herstellung – bietet unschlagbare Leistungsfähigkeit, Konsistenz und Zuverlässigkeit
  • Einfache Installation und Instandhaltung – einfach aufzubauen und zu warten
Analysis Note
Gravimetrisch extrahierbare Substanzen: nach 24-stündiger Lagerung in Wasser bei kontrollierter Raumtemperatur
Other Notes
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Leitlinien (Good Manufacturing Practices) entspricht.
Legal Information
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2