Merck
CN5072E06
Millipore
Polygard® CN Kartuschenfilter
pore size 5.0 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Synonym(e):
Polygard-CN Cartridge Filter 20 in. 5.0 μm Code 7 Ethylene-Propylene
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materialien
EPR seal
polypropylene
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Polygard
Parameter
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
Nennlänge Kartusche
20 in. (50 cm)
Durchmesser
7.0 cm (2.75 in.)
Filtrationsfläche
0.84 m2
Verunreinigungen
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤100 mg
Porengröße
5.0 μm nominal pore size
5.0 μm pore size
Aufnahme
sample type liquid
Kartuschencode
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Allgemeine Beschreibung
Die Polygard® CN Kartuschenfilter-Produkte sind Filter mit Nenngrößen, die für die Entfernung von Teilchen aus Flüssigkeiten und Gasen konzipiert wurden. Die gefaltete Struktur der Polygard®-CN Filtermedien minimiert die Druckunterschiede während des Filtrationsprozesses, eine 5,0-μm-Porengröße und die vollständig aus Polypropylen bestehende Konstruktion dieser Filter fördert einen niedrigen Gehalt an extrahierbaren Substanzen und eine breite chemische Kompatibilität. Die nachgelagerte Filterleistung wird durch eine effiziente Reduktion von Partikeln und Mikroorganismen verbessert.
Polygard-CN Kartuschenfilter bieten einen hohen Durchsatz mit 4,8 bar maximalem Differentialdruck (70 psid) bei 25 °C. Die Kartuschen sind robust, stark, widerstandsfähig und dazu entwickelt, mehreren Stream-in-Place-Zyklen zu widerstehen.
Typische Anwendungen
Polygard-CN Kartuschenfilter werden verbreitet in der Getränkeindustrie für Flüssig- und Gasfiltrationsanwendungen, für Klärungsprozesse und Verringerung der Keimzahlbelastung eingesetzt.
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
Polygard® CN Kartuschenfilter werden gemäß einem durch ein akkreditiertes Registrierungsorgan zugelassenen Qualitätsmanagementsystem mit einem ISO 9000 Qualitätssystemstandard konzipiert, entwickelt und hergestellt und werden mit einem Qualitätszertifikat geliefert. Jedem Kartuschenfilter ist für die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen ein Validierungsleitfaden beigefügt.
Für Rückverfolgbarkeit und einfache Identifizierung ist jeder Kartuschenfilter mit identifizierenden Merkmalen markiert.
Mehrere Formate erhältlich
Ein großes Angebot von Polygard® CN Kartuschenfiltergrößen ist erhältlich, um Ihren Anwendungsanforderungen zu entsprechen. Verschiedene Anschlussmöglichkeiten stehen für eine einfache Anpassung an vorhandene Gehäuse zur Verfügung.
Angaben zur Herstellung
Desinfektionsprotokoll
30 min mit heißem Wasser bei 80 °C
Sterilisationsverfahren
10 Autoklavenzyklen oder SIP bei 126 °C für 30 min
Hinweis zur Analyse
Erfüllt die Anforderungen des USP-Tests auf oxidierbare Substanzen nach Spülen mit einer Wassermenge von ≥10 l
Gravimetrisch extrahierbare Substanzen: nach 24-stündigem Einweichen in Wasser
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismus-Reduktion
  • Wirkungsweise: Filtration (nominal)
  • Anwendung: BioProcessing
  • Verwendungszweck: Effiziente Reduktion von Partikeln und Mikroorganismen
  • Gebrauchsanweisung: Bitte beziehen Sie sich auf das Benutzerhandbuch für Polygard® und CLARIGARD® Kartuschen
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Rechtliche Hinweise
CLARIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany