Wichtige Dokumente
CDFC02203
Milli-Q
Super-C Aktivkohlepatrone
For use with Super-Q® systems
Synonym(e):
Super-C Aktivkohlepatrone
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
Super-C Carbon Cartridge for organics removal
Verpackung
pkg of 3 units
Länge
55 cm (22 in.)
Kompatibilität
for use with Super-Q® Ultrapure High Flow Water Systems
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Die Super-C trockengepackte Aktivkohlepatrone, eine synthetische Aktivkohle-Filterpatrone, entfernt wirksam organische Partikel und Verunreinigungen aus gereinigtem Wasser.
Anwendung
Die Super-C Aktivkohlepatrone wird zusammen mit dem Super-Q® System zur Entfernung organischer Spurenstoffe aus Wasser verwendet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Länge: 56 cm
  • Die Patronen erzeugen Reinstwasser einer konstant hohen Qualität, die die ASTM-/CAP-/CLSI-Spezifikationen für Typ-I-Wasser übertrifft.
Rechtliche Hinweise
SUPER-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Super-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany