Merck
MDCI10000
Millipore
Millicell® digitaler Cell Imager
Synonym(e):
Cell Imager, Hämazytometer, Zellzähler
About This Item
UNSPSC-Code:
41102910
NACRES:
NC.57
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
L × B × H
6 in. × 11 in. × 12 in., Millicell® Digital Cell Imager
Gewicht
5.67 lbGross weight
Kompatibilität
USB/Ethernet/Wi-Fi
Allgemeine Beschreibung
Untersuchen Sie Ihre Zellkulturen mit Leichtigkeit. Unser Millicell® DCI Instrument ermöglicht die effizientere Durchführung der repetitiven täglichen Abläufe im Zusammenhang mit der Subkultivierung von Zellen. Schnelle und objektive Untersuchung von Konfluenz, Morphologie und Wachstumstrends für konsistentere Zellkulturen.
Entfernen Sie Subjektivität durch das Verwenden genauer Konfluenzmessungen!
WLAN-kompatibel mit enthaltenem externen EDIMAX-USB, Ethernet-kompatibel.
Wenn Sie unsere Millicell® DCI Instrumente kaufen, wählen Sie bitte auch ein Software-Abonnement.
  • Software-Abo kostenlose Testversion: MDCI1TRIAL
  • Software-Abo 1 Jahr: MDCI1T1YR
  • Software-Abo Nutzungsdauer: MDCI1T1LIF
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Schnellere Analyse
  • Geringere Beeinflussung durch Anwender
  • Konfluenz, Zellzahl und Morphologie
  • Hämozytometer oder In-Vessel-Messung
  • Bildaufnahme durch zwei Klicks
  • Praktischer, webbasierter Cloud-Service für Datenspeicherung und Archivierung
Komponenten
  • Instrument
  • Stromversorgung. Ersatz verfügbar: MDCI1USBD0N
Rechtliche Hinweise
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Tips and tricks for using the Millicell® Cloud Application to analyze data from the Millicell® DCI digital cell imager.
Discover the answers to your questions about using the Millicell® DCI Digital Cell Imager, counting cells, and measuring cell confluency and morphology.
Cell validation data using the Millicell® DCI Digital Cell Imager for confluency determination and estimated cell counts.
Data for validated non-human cell lines using the Millicell® DCI Digital Cell Imager for confluency determination and estimated cell counts.
Alle anzeigen
Protokolle
Discover our primary human hepatocytes and plating and maintenance media formulations. Explore our protocol for plateable primary hepatocyte cell culture.
Verwandter Inhalt
Optimieren Sie die Erfassung und Analyse von Daten zum transepithelialen elektrischen Widerstand (TEER) dank anwenderfreundlicher Verbesserungen, darunter eine intuitiv bedienbare Touchscreen-Schnittstelle, eine Standsonde für die Messung im Well sowie automatische Datenprotokollierung.
Monitor your cell cultures with ease with the Millicell® DCI Digital Cell Imager. From confluency to cell count and morphology, the Millicell® DCI automates cell culture measurements for quicker, more consistent culturing.
Intuitiv bedienbare Laborgeräte, ergonomische Tools, leicht zugängliche Daten und zukunftsweisende Lösungen für Forschungs-, Biotech- und Pharmalabors.
Questions
  1. Which cultureware is compatible with the Millicell DCI?
    1 answer
    1. Typically, anything that is observable under a microscope at a 10x objective can be viewed and imaged on the Millicell DCI. It is important to consider the following dimensions:
      • The image viewing area measures 2.4 x 1.4mm.
      A standard 96 well is typically 6-7mm in diameter. As a result, each well can be imaged, but the entire well won't be in view.
      •The light source arm is positioned 2.2 inches above the platform.
      The maximum vessel height is 2.19 inches (55.6mm).
      • The focal plane ranges from 0 to 8.75mm above the bottom of the vessel.