Wichtige Dokumente
BI0837
Sigma-Aldrich
Deblocking Reagent 3% Trichloroacetic Acid in Toluene (w/v)
Synonym(e):
dna
About This Item
UNSPSC-Code:
41116006
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktlinie
Novabiochem®
Qualitätsniveau
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Acetylations
reagent type: Lewis acid
Übergangstemp.
flash point 4.4 °C
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
Hinweis zur Analyse
Color (APHA): 20 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Trichloroacetic acid: 2.95-3.05% w/v
Water (H2O): 500ppm max
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.9 °F
Flammpunkt (°C)
4.4 °C