Wichtige Dokumente
BI0833
Sigma-Aldrich
Deblocking Reagent 3% Dichloroacetic Acid in Dichloromethane
Novabiochem®
About This Item
UNSPSC-Code:
41116006
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktlinie
Novabiochem®
Qualitätsniveau
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Acetylations
reagent type: Lewis acid
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Biosynthesis Novabiochem®
Anwendung
BI0833-0960 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0833-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Biosynthesis Novabiochem®
Hinweis zur Analyse
Color (APHA): 20 max
Dichloroacetic acid: 2.95-3.05% v/v
Form: Clear liquid
Water (H2O): 50ppm max
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3