BI0342
Capping Reagent B, 1-Methylimidazole/Tetrahydrofuran/Pyridine 1/8/1 (v/v/v)
Biosynthesis Novabiochem®
Synonym(e):
DNA Reagent
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
bp
66.2 °C/1013 hPa
Übergangstemp.
flash point <4.4 °C
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
Verwandte Kategorien
Anwendung
BI0342-0450 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0342-2500 is packaged in 38/430 glass bottles
BI0342-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Hinweis zur Analyse
Assay (pyridine) (by density): 9.0-11.0% v/v
Assay (tetrahydrofuran) (by density): 78.0-82.0% v/v
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum:
Water (H2O): 300ppm max
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
<39.9 °F
Flammpunkt (°C)
< 4.4 °C