B451-500S
Trypton-Soja-Bouillon – gebrauchsfertige Flaschen
Lecithin, Tween®, bottle capacity 1 L, bottle filling volume 500 mL, closure type, white screw cap with septum and protector, box of 4 bottles
Synonym(e):
CASO Broth, Casein Soyabean Digest Broth, TSB, TSB with neutralizer
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polycarbonate bottle
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; autoclaved
Form
powder
Leistungsmerkmale
closure type white screw cap with septum and protector
Zusammensetzung
Lecithin
Tween®
Verpackung
box of 4 bottles
Methode(n)
microbiological culture: suitable
sterility testing: suitable
Flaschenkapazität
1 L
bottle filling volume
500 mL
Kapazität
1000 mL
pH-Wert
7.3±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
food and beverages
pharmaceutical
Lagertemp.
2-25°C
Eignung
nonselective for bacteria
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Upon incubation, the enumerated microflora can be plated, isolated, and identified.
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable