Wichtige Dokumente
T8907
Sojabohnen-Casein-Aufschluss-Bouillon
NutriSelect® Basic, powder, suitable for microbiology
Synonym(e):
Sojabohnen-Caseinaufschluss-Bouillon, Casein-Soja-Bouillon, CASO-Bouillon, TSB, CASO-Bouillon, Casein-Soja-Bouillon, TSB, Trypton-Soja-Bouillon
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
non-sterile
Qualitätsniveau
Form
powder
Qualität
Microbiologically tested.
Verpackung
poly bottle of 1 kg
poly bottle of 500 g
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Basic
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
pathogen testing
pharmaceutical
microbiology
Eignung
bacteria
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Komponenten
Sojapeptone (Papainhydrolysat) 3 g/L
Natriumchlorid 5 g /L
Dikaliumhydrogenphosphat 2.5 g/L
Dextrose 2.5 g/L
Angaben zur Herstellung
Fußnote
Die Bezeichnung Basic, Plus oder Prime wird angehängt als Hinweis auf die Qualitätskontrollstufe — von einer grundlegenden Qualitätskontrolle über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)