Merck
1.00550
Millipore
Sojabohnen-Casein-Aufschluss-Bouillon
GranuCult® prime, EP, JP, USP, granular, from non-animal source, irradiated, suitable for aseptic process simulation
Synonym(e):
TSB, CASO, Casein-Sojabohnenaufschluss-Bouillon, TSB nicht tierischen Ursprungs, SCDB, CASO-Bouillon, Casein-Soja-Bouillon, TSB, Trypton-Soja-Bouillon
Größe auswählen
500 G
CHF 239.00
5 KG
CHF 1’700.00
CHF 239.00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 G
CHF 239.00
5 KG
CHF 1’700.00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106200
NACRES:
NA.74
CHF 239.00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
non-animal source
Qualitätsniveau
Agentur
EP
JP
USP
Sterilität
irradiated
Form
granular
Leistungsmerkmale
granulated
Verpackung
pkg of 5 kg
pkg of 500 g
Hersteller/Markenname
GranuCult® prime
Methode(n)
media fill: suitable
microbiological culture: suitable
pH-Wert
7.1-7.5 (25 °C, 30 g/L in H2O, after autoclaving)
Löslichkeit
30 g/L
Anwendung(en)
aseptic process simulation
pharmaceutical
Kompatibilität
stand alone
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
anaerobic bacteria
Allgemeine Beschreibung
Trockennährmedium mit pflanzlichen Peptonen als Alternative nicht-tierischen Ursprungs zum Soja-Casein-Pepton-Medium (SCDM), das auch als CASO-Bouillon oder Trypton-Soja-Bouillon (TSB) bezeichnet wird. Das granulierte Medium ist kalt filtrierbar und gammabestrahlt und wird für die mikrobiologische Validierung aseptischer Abfüllprozesse (Media-Fill-Tests oder aseptische Prozesssimulation) eingesetzt. Das Produkt ist gammabestrahlt und dreifach verpackt und kann somit sicher in kontrollierte Bereiche eingeführt werden. Die Kaltfiltrierbarkeit wird durch eine umfassende Prüfung der Rohmaterialien und Vorproduktionsproben sowie Inprozess- und Endproduktkontrollen erzielt. Die Formulierung enthält Peptone nicht-tierischen Ursprungs anstelle der empfohlenen Peptone.
Anwendung
Die Bouillon ist für die aseptische Prozesssimulation (APS) gemäß den Empfehlungen des “FDA Aseptic Guide” und EU GMP Anhang 1 in aseptischen Produktionslinien geeignet. Da ausschließlich Rohmaterialien nicht-tierischen Ursprungs verwendet werden, kann das Risiko der Kontamination mit TSE/BSE ausgeschlossen werden.
Verlinkung
Ersetzt: 1.00550.5007
Sonstige Hinweise
Wirkungsweise: Die mikrobiologische Leistung von TSB nicht-tierischen Ursprungs entspricht der des Standard-TSB. Das dehydrierte Kulturmedium ist bestrahlt. Durch die Intensität der Strahlung ist sichergestellt, dass Bakterien, Sporen, Viren und Mykoplasmen zerstört werden. Das Produkt bietet ein höheres Maß an Sicherheit in Bezug auf strahlungsresistente Mikroorganismen als andere kommerziell erhältliche Produkte.
Rechtliche Hinweise
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs. The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
High quality granulated and ready-to-use culture media irradiated for accurate and reliable aseptic process simulations.