B311-200DS
Trypton-Soja-Bouillon – gebrauchsfertige Flaschen
bottle capacity 300 mL, bottle filling volume 200 mL, closure type, blue crimp cap with septum, box of 12 bottles
Synonym(e):
CASO Broth, Casein Soy Broth, Casein Soyabean Digest Broth, TSB, Tryptone Soy Broth
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
round glass bottle
Qualitätsniveau
Agentur
EP 2.6.13 (
)
JP 4.06
USP 71
Sterilität
sterile; autoclaved
Form
liquid
Leistungsmerkmale
closure type blue crimp cap with septum
Verpackung
box of 12 bottles
Methode(n)
microbiological culture: suitable
sterility testing: suitable
Flaschenkapazität
300 mL
bottle filling volume
200 mL
pH-Wert
7.3±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
food and beverages
pharmaceutical
Lagertemp.
2-25°C
Eignung
nonselective for
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable