Merck
STBMFTM12
Millipore
Flüssiges Thioglykollat-Medium in Flasche mit Septum-Schraubkappe
ready-to-use, bottle volume 100 mL , filling volume
Synonym(e):
Flüssiges Thioglykolat-Medium, Flüssiges Thioglykollat-Medium, Flüssiges Thioglykollat-Medium (FTGM), Thioglykollat-Bouillon
About This Item
UNSPSC-Code:
41106225
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NA.74
Agentur
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; autoclaved
Form
liquid
Haltbarkeit
12 mo.
Leistungsmerkmale
closure type screw cap with septum
ready-to-use
Verpackung
bottle of
Flaschenkapazität
125 mL
Flaschenvolumen
100 mL , filling volume
Aufnahme
sample type pharmaceutical(s)
pH-Wert
7.1 °C
Anwendung(en)
pharmaceutical
sterility testing
Kompatibilität
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest®
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-30°C
Eignung
anaerobic bacteria
nonselective for
Allgemeine Beschreibung
Flüssiges Thioglykollat-Medium (FTM) ist ein wichtiger Bestandteil unserer STERITEST® Lösung. Die Zusammensetzung und die wachstumsfördernden Eigenschaften dieses Mediums entsprechen den Vorgaben der Europäischen Pharmakopöe (EP) 2.6.1, der US-amerikanischen Pharmakopöe (USP) 71 und der Japanischen Pharmakopöe (JP) 4.06. Unsere Fertigungsmethode gewährleistet die höchste Qualität unserer Nährmedien, wodurch die Genauigkeit verbessert und die Gefahr einer falschen Auswertung und falscher Ergebnisse deutlich reduziert wird. Die Lösung ist hellgelb, leicht opalisierend und viskos mit einem rosafarbenen Ring in Suspensionen von ≤1 cm. Der pH-Wert des Produkts beträgt 7,1 ± 0,2; es kann bei 2 - 25 °C gelagert werden. Die Inkubationstemperatur schwankt zwischen 30 und 35 °C und die Inkubationszeit liegt zwischen 7 und 14 Tagen. Jede Packung enthält 12 Flaschen à 100 ml Medium, die mit einer Schraubkappe mit Septum verschlossen sind, um die Gefahr einer Kreuzkontamination zu vermeiden und die Desinfektionsverfahren zu optimieren.
Anwendung
Flüssiges Thioglykollat-Medium (FTM) ist in erster Linie für den Nachweis anaerober Bakterien vorgesehen. Es ermöglicht aber auch den Nachweis aerober Bakterien. Die QC-Organismen beinhalten Clostridium sporogenes (ATCC 19404; ATCC 11437), Staphylococcus aureus (ATCC 6538) und Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9027). Dieses Medium wird für Sterilitätsprüfungen mittels Membranfiltration oder Direktinokulation verwendet.
Sterilitätsprüfung (Membranfiltration und Direktinokulation)
Keimbelastungskontrolle
Komponenten
Schraubkappe mit Septum
Nährmedium
Flüssiges Thioglykollat
Hinweis zur Analyse
Trübung zeigt Wachstum an
Rechtliche Hinweise
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Sterile Isopropyl Myristate (IPM) enhances filterability for sterility testing of viscous products using the Steritest® NEO device.
Sterility testing media options facilitate direct inoculation for non-filterable samples, including soybean casein digest and Fluid Thioglycollate medium.