APFD09050
Glasfaserfilter ohne Bindemittel
Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Synonym(e):
Glasfaser-Membranfilter, Porengröße 2,7 μm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
glass fiber membrane
plain filter
white filter
Beschreibung
2.7 µm pore size, hydrophilic glass fiber, 90 mm diameter
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipore
Parameter
2.7 mL/min-cm2 water flow rate
500 °C max. temp.
Filterdurchm.
90 mm
Dicke
470 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
300%
Porengröße
2.7 μm pore size
90 % porosity
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Clarifying suspensions containing particulates >1.0 µm
- Microplastics analysis grade water
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Dicker Filter mit niedriger Retention und hohem Durchfluss.
- Geeignet für die Klärung von Suspensionen mit Partikeln größer als 1,0 μm.