AP4009000
Glasfaser-Membranfilter, Porengröße 0,7 μm
Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Synonym(e):
Glass Fiber Filter without binder
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
glass fiber membrane
plain filter
white filter
Agentur
suitable for EPA OTM-45
Beschreibung
0.7 µm pore size, hydrophilic glass fiber, 90 mm diameter
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipore
Parameter
>300 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg)
550 °C max. temp.
Filterdurchm.
90 mm
Dicke
475 μm
Porengröße
0.7 μm pore size
90 % porosity
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Total Suspended Solids 2540D
- EPA method 1311 for TCLP analysis
- Determining volatile suspended matter in wastewater and industrial effluents
- Stack Testing for PFAS via OTM-45
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B Inhalation
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Artikel
Data and recommended filtration products for OTM-45 Method for Air Monitoring of PFAS Compounds.
Daten und empfohlene Filtrationsprodukte für die OTM-45-Methode zur Überwachung von Luft auf PFAS-Verbindungen.
Validation of Millex® PES syringe filters in PFAS testing of water samples using EPA method 537.1.
Validierung von Millex®-PES-Spritzenvorsatzfiltern bei PFAS-Tests von Wasserproben mit der EPA-Methode 537.1.