AP1064
PhosphoDetect Anti-PDH-E1α (pSer³⁰⁰) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-Pyruvate Dehydogenase pSer³⁰⁰ Rabbit pAb
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Enthält
≤0.1% sodium azide as preservative
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer300)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
![](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/pdp-descriptions/emd-biosciences-images-stain-en-us-ap1064-stain.gif)
![](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/pdp-descriptions/emd-biosciences-images-blot-en-us-ap1064-blot.gif)
Immunoblotting (0.5 μg/ml)
Immunocytochemistry (1 μg/ml)
Verpackung
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Hinweis zur Analyse
HEK293 cells treated with dichloroacetate
HEK293 cells
Sonstige Hinweise
Seifert, F., et al. 2007. Biochemistry 21, 6277.
Lee, J., et al. 2007. Mol. Cell Prot. 4, 669.
Patel, M.S. and Korotchkina, L.G. 2006 Biochem. Soc. Trans.34, 217.
Korotchkina, L.G., et al. 2001. J. Biol. Chem. 40, 37223.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable