Merck
AB9566-I
Sigma-Aldrich
Anti-OTX2-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
OTX2, Homeobox protein OTX2, Orthodenticle homolog 2
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... OTX2(5015)
Allgemeine Beschreibung
Das Homeobox-Protein OTX2 (UniProt P32243; auch bekannt als Orthodentikel-Homolog 2) wird beim Menschen durch das OTX2-Gen (auch bekannt als CPHD6, MCOPS5) kodiert (Gen-ID: 5015). OTX2 ist ein Homeobox-Transkriptionsfaktor vom Paartyp, der die Expression von Zielgenen durch Bindung an regulatorische Regionen mit YTAATNN-Motiven steuert. Studien an Mäusen zeigen ein entwicklungsstufenabhängiges Expressionsmuster. OTX2 ist im Epiblast weit verbreitet, wird aber während der Gastrulation zunehmend auf einen vorderen Bereich des Ektoderms (anteriores Neuroektoderm, ANE) beschränkt, der die Vorläuferzellen des Prosencephalons und des Mesencephalons des embryonalen Gehirns enthält. Die Vorläuferzellen für das anteriore viszerale Endoderm (AVE) verlagern sich nicht von der distalen in die anteriore Region der Otx2-Knockout-Embryonen im Vorgastrulationsstadium. Das Fehlen des AVE wiederum führt zum Verlust der Quelle morphogenetischer Signale, die die neuronale Differenzierung des ANE auslösen. Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass OTX2 im vorderen Mesendoderm (AME) für die Ausbildung des vorderen Nervengewebes und die Bildung des Kopfes von wesentlicher Bedeutung ist. Es wird berichtet, dass OTX2 die Transkription von Dkk1 und Lhx1 vermittelt. Der Verlust von Otx2 in der AME führt zur Downregulation von Dkk1 und Lhx1.
Spezifität
Reagiert voraussichtlich mit beiden gespleißten Isoformen sowie mit allen fünf polymorphen Formen des menschlichen OTX2, die von UniProt (P32243) gemeldet werden. Die Immunogensequenz ist zu etwa 78 % in OTX1 konserviert, so dass dieser polyklonale Antikörper OTX1 erkennen kann. Die Kreuzreaktivität von OTX1 wurde jedoch nicht direkt getestet und bestätigt. OTX2 wird früher als OTX1 exprimiert, daher kann dieser Antikörper zur Identifizierung von OTX2 während der Entwicklung verwendet werden.
Immunogen
Epitop: Interne Region
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das der internen Region von menschlichem OTX2 entspricht.
Anwendung
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Entwicklungsneurowissenschaft
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:250-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies OTX2 in menschlichem Netzhautgewebe nach.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in Y79 menschlichem Retinoblastom-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 0,2 µg/ml dieses Antikörpers wies OTX2 in 10 µg Y79 menschlichem Retinoblastom-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
~35 kDa beobachtet
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Melissa K Jones et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 11, 1252547-1252547 (2023-09-11)
Rare DRAM2 coding variants cause retinal dystrophy with early macular involvement via unknown mechanisms. We found that DRAM2 is ubiquitously expressed in the human eye and expression changes were observed in eyes with more common maculopathy such as Age-related Macular