AB81023
Anti-Calpain II Antibody, large subunit
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
M-Calpain, Calpain 2
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CAPN2(824)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Type I calpain requires micromolar amounts of calcium, while type II calpain requires millimolar amounts of calcium.
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Cytoskelett
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2