MAB4301
Anti-Stage-Specific Embryonic Antigen-1-Antikörper, Klon MC-480
clone MC-480, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
SSEA-1, CD15, Lewis X, 3-FAL
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
MC-480, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Aufnahme
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
Isotyp
IgM
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FUT4(2526)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Stammzellenforschung
Pluripotente und frühe Differenzierung
Neurale Stammzellen
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde in IH geprüft.
Immunpräzipitation:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde in IP geprüft.
Immunfluoreszenz:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde in IF geprüft. Mit 4%igem PFA fixiert, 5–10 Minuten bei Raumtemperatur. Kein Detergens erforderlich, da das Epitop extern ist.
Durchflusszytometrie:
Ein Anfangsbereich von 10–20 µg/ml wird vorgeschlagen.
Zu den positiven Maus-EC-Linien zählen:
F9, PCC4, ND-1, SCC1, NG2, LT/SV, MH-15, FA-25.
Linien: PYS-2, OTT6050f, B3T3SV. C57SV, K129SV. KCA, QAIB, BW5147 waren negativ.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Qualität
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
P19 embryonale Karzinomzellen der Maus
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable