AB764P
Anti-Procollagen Type III PIIINP Antibody
Chemicon®, from rabbit
Größe auswählen
CHF 501.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 501.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PCOLCE(5118)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
Zellstruktur
ECM-Proteine
Radioimmunoassay
ELISA: 100-1:200
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Skin and liver tissues
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable