AB5539
Anti-Neurofilament H Antikörper
Chemicon®, from chicken
Synonym(e):
NF-H
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
chicken
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
rat, pig, bovine, feline, human, mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
bovine ... Nefh(528842)
cat ... Nefh(101087272)
human ... NEFH(4744)
mouse ... Nefh(380684)
pig ... Nefh(100156492)
rat ... Nefh(24587)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Immunhistochemie: 1:1.000 – 1:10.000 bei gefrorenen oder in Paraffin eingebetteten Gewebeschnitten. Empfohlenes Fixierungsmittel ist 4 % Paraformaldehyd.
Immunzytochemie: 1:1.000 – 1:10.000 auf Zellen in Gewebekultur, eine Minute lang in 3,7%igem Formalin und eine Minute in -20 °C kaltem Methanol fixiert.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endbenutzer bestimmt werden.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Positivkontrolle: Gehirn.
Negativkontrolle: Niere, Leber.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable