Dokumente
ABN76
Sigma-Aldrich
Anti-Neurofilament H (200 kDa)-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Neurofilament heavy polypeptide, Neurofilament H
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, human, rat, bovine
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
bovine ... Nefh(528842)
human ... NEFH(4744)
mouse ... Nefh(380684)
rat ... Nefh(24587)
Allgemeine Beschreibung
Neurofilamente sind eine Art von Intermediärfilamenten, die als wichtige Elemente des Zytoskeletts fungieren und das Zytoplasma von Axon stützen. Sie sind die am reichlichsten vorhandenen Faserkomponenten in Axon und durchschnittlich 3–10-Mal häufiger vorhanden als axonale Mikrotubuli. Neurofilamente (Durchmesser 10 nm) werden aus drei verschlungenen Protofibrilen gebildet, die wiederum selbst aus zwei tetrameren Protofilament-Komplexen aus monomeren Proteinen bestehen. Die Neurofilament-Triplett-Proteine (68/70, 160 und 200 kDa) kommen im zentralen und peripheren Nervensystem vor und sind in der Regel neuronenspezifisch. Das 68/70-kDa-NF-L-Protein kann sich selbst zu einer filamentösen Struktur assemblieren, für die Co-Assemblierung der 160-kDa-NF-M und 200-kDa-NF-H-Proteine muss jedoch das 68/70-kDa-NF-L-Protein vorhanden sein. Neurome, Ganglioneurome, Gangliogliomen, Ganglioneuroblastomen und Neuroblastomen weisen eine positive Färbung für Neurofilamente auf. Neurofilamente sind zwar in der Regel auf Neuronen beschränkt, wurden jedoch auch in Paragangliomen, adrenalen und extra-adrenalen Pheochromozytomen, Karzinoiden, neuroendokrinen Hautkarzinomen und Oat-Zell-Karzinomen der Lunge nachgewiesen. Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle mit Zelltyp-spezifischen Markern für das Nervensystem auf der Millipore-Website.
Immunogen
GST-markiertes rekombinantes Protein, das bovinem Neurofilament H entspricht.
Anwendung
Dieser Anti-Neurofilament H (200 kDa)-Antikörper ist für die Verwendung in WB und IH(P) zum Nachweis von Neurofilament H (200 kDa) validiert.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1 µg/ml wurde Neurofilament H in normalem Cerebellum-Gewebe von Ratten nachgewiesen.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an Gewebelysat aus dem bovinen Cerebellum.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,1 µg/ml dieses Antikörpers wurde Neurofilament H in Gewebelysat aus dem bovinen Cerebellum nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~ 200 kDa gemessen
Verlinkung
Ersetzt: AB1982
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Bovines Cerebellum-Gewebelysat
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Greg A Weir et al.
Brain : a journal of neurology, 140(10), 2570-2585 (2017-10-04)
See Basbaum (doi:10.1093/brain/awx227) for a scientific commentary on this article. Peripheral neuropathic pain arises as a consequence of injury to sensory neurons; the development of ectopic activity in these neurons is thought to be critical for the induction and
Allison M Barry et al.
Pain, 164(10), 2196-2215 (2023-06-15)
Dorsal root ganglia (DRG) neurons have been well described for their role in driving both acute and chronic pain. Although nerve injury is known to cause transcriptional dysregulation, how this differs across neuronal subtypes and the impact of sex is
Ana Feliú et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 37(35), 8385-8398 (2017-07-29)
The failure to undergo remyelination is a critical impediment to recovery in multiple sclerosis. Chondroitin sulfate proteoglycans (CSPGs) accumulate at demyelinating lesions creating a nonpermissive environment that impairs axon regeneration and remyelination. Here, we reveal a new role for 2-arachidonoylglycerol