Wichtige Dokumente
AB3203
Sigma-Aldrich
Anti-Tubulin-Antikörper, δ 2
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
Anti-α-tubulin, Tubulin antibody
Größe auswählen
50 μG
CHF 486.00
CHF 486.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
CHF 486.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 486.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
sea urchin, echinoderm, plant
Darf nicht reagieren mit
Saccharomyces cerevisiae
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mammals
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TUBD1(51174)
Allgemeine Beschreibung
Tubulin, die dimere Untereinheit der Mikrotubuli, wird posttranslationalen Modifikationen unterzogen, darunter der Entfernung von zyklischem Tyrosin und dessen Hinzufügung am COOH-Terminus der alpha-Untereinheit. An diesem Zyklus sind zwei Enzyme beteiligt, TTL (Tubulin-Tyrosin-Ligase) und Tubulin-Carboxypeptidase. Er erzeugt zwei Hauptformen: tyrosiniertes Tubulin und detyrosiniertes Tubulin (Glu-Tubulin). Durch Entfernung des COOH-terminalen Glu-Rests von der alpha-Kette von Glu-Tubulin wird das Tubulin der delta2-Form erzeugt.
Spezifität
Der Antikörper erkennt spezifisch die delta-2-Form der Tubulin-alpha-Kette (Paturle-Lafanechere et al. 1991).
SPEZIES-BEZOGENE REAKTIVITÄT:
Säuger, Seeigel, Pflanzen, keine Hefen (Lafanechere et al. 1994).
Immunogen
Peptid, dem C-Terminus von delta-2-Tubulin entsprechend.
Anwendung
Dieser Anti-Tubulin-Antikörper, δ 2, ist zur Verwendung bei IH(P), WB, IC und IH für die Detektion von Tubulin validiert.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Zytoskelett
Western Blot: 1:1.000
Immunhistochemie und EM an gefrorenem oder paraffineingebettetem, fixiertem Gewebe (Mialhe et al. 2001): 1:500
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigtes Immunglobulin. Flüssigkeit in PBS.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Robert O'Hagan et al.
Current biology : CB, 21(20), 1685-1694 (2011-10-11)
Posttranslational modifications (PTMs) such as acetylation, detyrosination, and polyglutamylation have long been considered markers of stable microtubules and have recently been proposed to guide molecular motors to specific subcellular destinations. Microtubules can be deglutamylated by the cytosolic carboxypeptidase CCP1. Loss
Hung-Chi Liu et al.
Plant physiology, 191(1), 177-198 (2022-10-23)
Phosphoglucose isomerase (PGI) catalyzes the interconversion of fructose-6-phosphate and glucose-6-phosphate, which impacts cell carbon metabolic flow. Arabidopsis (Arabidopsis thaliana) contains two nuclear PGI genes respectively encoding plastidial PGI1 and cytosolic PGI (cPGI). The loss of PGI1 impairs the conversion of
Post-translational modifications to Toxoplasma gondii alpha- and beta-tubulins include novel C-terminal methylation.
Xiao, H; El Bissati, K; Verdier-Pinard, P; Burd, B; Zhang, H; Kim, K; Fiser, A; Angeletti et al.
Journal of Proteome Research null
Kinesin-13 and tubulin posttranslational modifications regulate microtubule growth in axon regeneration.
Ghosh-Roy, A; Goncharov, A; Jin, Y; Chisholm, AD
Developmental Cell null
Dynamics of DNA methylation and Histone H4 acetylation during floral bud differentiation in azalea.
Meijon, M; Feito, I; Valledor, L; Rodriguez, R; Ca?al, MJ
BMC plant biology null