Fortfahren mit
T6793
Monoklonales Anti-Tubulin, acetyliert in Maus hergestellte Antikörper
clone 6-11B-1, ascites fluid
Synonym(e):
Anti-ALS22, Anti-H2-ALPHA, Anti-TUBA1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
6-11B-1, monoclonal
Application:
DB, ELISA (i), EM, ICC, RIA, WB
Citations:
1333
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
6-11B-1, monoclonal
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
mouse, protista, invertebrates, hamster, plant, frog, rat, monkey, pig, bovine, chicken, human
technique(s)
dot blot: suitable, electron microscopy: suitable, immunocytochemistry: suitable, indirect ELISA: suitable, radioimmunoassay: suitable, western blot: 1:2,000 using a bovine or rat brain preparation
isotype
IgG2b
UniProt accession no.
application(s)
research pathology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TUBA4A(7277)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
General description
α-Tubulin, auch als Tubulin α 4a (TUBA4A) bezeichnet, ist auf dem humanen Chromosom 2q35 lokalisiert. Das Gen codiert für ein Mitglied der α-Tubulinfamilie und enthält 448 Aminosäuren. TUBA4A gehört zur Unterfamilie Tubulin, dem Hauptbaustein von Mikrotubuli. α– Untereinheit von Tubulin hat ein Molekulargewicht von 50.000.
Immunogen
acetyliertes α-Tubulin vom äußeren Zweig des Spermienaxonems von Seeigeln.
Application
Der monoklonale acetylierte Anti-Tubulin-Antikörper der Maus wurde in folgenden Studien eingesetzt:
  • Immunfluoreszenz.
  • Western Blotting.[1]
  • Immunzytochemie.
  • Immunhistochemie.[2]
Biochem/physiol Actions
Acetyliertes Tubulin steht mit der Axonem-Assemblierung in verschiedenen Organismen in Verbindung. Acetyliertes Tubulin spielt wahrscheinlich eine entscheidende Rolle bei der Differenzierung des strukturellen Aufbaus und der Funktion von Mikrotubuli. Die posttranslationale Modifizierung von α-Tubulin, d. h. die reversible Zugabe einer Acetylgruppe zu Lys40 mittels spezifischer Acetylase, resultiert in acetyliertem Tubulin.
Der Antikörper erkennt ein Epitop, das sich an der α3 Isoform von axonemalen α-Tubulinen der Chlamydomonas innerhalb von vier Rückständen von Lys-40 befindet, wenn diese Aminosäure acetyliert wird. Eine Sequenz, die derjenigen sehr ähnlich ist, die durch den Antikörper in Chlamydomonas nachgewiesen wird, befindet sich auch in der Mehrheit der α-Tubuline. Der entsprechende Bereich weist jedoch bei einigen α-Tubulin-Isoformen vom Huhn, Drosophila und Hefe merkliche Unterschiede auf. Der Antikörper wird zum Nachweis von acetylierten α-Tubulinen in verschiedenen Organismen eingesetzt. Gelegentlich ist das durch den Antikörper erkannte Epitop eventuell nicht vorhanden oder verborgen, wie dies der Fall bei der epithelartigen Zelllinie PtK2 von Känguru und Ratte der Fall ist.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T9028T8535T9822
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Gene Information
human ... TUBA4A(7277)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
Gene Information
human ... TUBA4A(7277), TUBB(203068)
Gene Information
human ... TUBB1(81027), TUBB2A(7280), TUBB2C(10383)
mouse ... Tubb1(545486), Tubb2a(22151), Tubb2c(227613)
rat ... Tubb2b(291081), Tubb2c(296554)
Gene Information
human ... TUBA4A(7277), TUBB(203068)
mouse ... Tuba1a(22142), Tubb2b(73710)
rat ... Tuba1a(64158)
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
clone
6-11B-1, monoclonal
clone
TUB-1A2, monoclonal
clone
JDR.3B8, monoclonal
clone
B3, monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
mouse, protista, invertebrates, hamster, plant, frog, rat, monkey, pig, bovine, chicken, human
species reactivity
human, plant, animal
species reactivity
bovine, pig, chicken, human, rat, mouse
species reactivity
mouse, sea urchin (Lytechinus pictus and three others.), bovine, monkey, rabbit, human, rat, Oxyrrhis marina (dinoflagellate), chicken
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)