Wichtige Dokumente
M3821
Anti-Myelin Basic Protein Antibody
rabbit polyclonal
Synonym(e):
Anti-MBP
Größe auswählen
CHF 510.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 510.00
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Anti-Myelin Basic Protein (MBP) antibody produced in rabbit, ~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 17-22 kDa (isoform)
antigen ~22 kDa (isoform)
antigen ~33 kDa (isoform)
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: 1:200-1:500
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1,000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MBP(4155)
mouse ... Mbp(17196)
rat ... Mbp(24547)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- indirect immunolabeling
- immunohistochemistry.
- Western Blotting.
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?