AB15672
Anti-Orexin B Antibody
Chemicon®, from chicken
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
chicken
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PPOX(5498)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
ZNS-Kontrolle des Stoffwechsels
Tagesrhythmus & Schlaf
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable