9Q078W
Anti-canine NKp46 (CD335) Antibody, clone 48A
About This Item
Empfohlene Produkte
Antikörperform
purified antibody
Klon
48A
monoclonal
Aufgereinigt durch
using protein G
Speziesreaktivität
canine, mouse
Konzentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
Methode(n)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotyp
IgG2aκ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
Qualität
Immunocytochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected canine NKp46 (CD335) in canine peripheral blood mononuclear cells (PBMCs).
Physikalische Eigenschaften
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable