Merck
MT51302153
Mettler-Toledo conductivity standard
Conductivity: 84 μs/cm, volume 250 mL
Synonym(e):
conductivity calibration standard
Größe auswählen
250 ML
CHF 59.50
CHF 59.50
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 ML
CHF 59.50
About This Item
UNSPSC-Code:
51191600
NACRES:
NB.79
CHF 59.50
Check Cart for Availability
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Mettler-Toledo 51302153
Volumen
250 mL
Anwendung
The Mettler-Toledo conductivity standard is ideal for accurate conductivity measurements.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)