8.56186
Fmoc-Lys(ivDde)-Wang resin (100-200 mesh)
Novabiochem®
Synonym(e):
Fmoc-Protected Lysine Resin
About This Item
Empfohlene Produkte
Allgemeine Beschreibung
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
SelectingOrthogonal Building Blocks
Literature references:
[1] R. Chhabra, et al. (1998) Tetrahedron Lett., 39, 1603.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Kügelchen
Beladung (Photometrische Bestimmung des Fmoc-Chromophors nach Abspaltung mit DBU/DMF): 0.40 - 1.00 mmol/g
Aufquellvolumen (in DMF): chargenspezifischer Wert
Identität (der Beladung): entspricht
Die Polymermatrix ist Copoly (Styrol-1 % DVB), 100- 200 mesh.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable