Wichtige Dokumente
8.53033
Sigma-Aldrich
Boc-Cys(4-MeBzl)-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-t.-Boc-S-p-methylbenzyl-L-cysteine
Größe auswählen
25 G
CHF 183.00
100 G
CHF 654.00
CHF 183.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 183.00
100 G
CHF 654.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H23NO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
325.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.22
CHF 183.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥98% (TLC)
≥98.5% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
mp (Schmelzpunkt)
63-66 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
thiol
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
S(CC(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)Cc1ccc(cc1)C
InChI
1S/C16H23NO4S/c1-11-5-7-12(8-6-11)9-22-10-13(14(18)19)17-15(20)21-16(2,3)4/h5-8,13H,9-10H2,1-4H3,(H,17,20)(H,18,19)
InChIKey
CUNVVZWSABRKAL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Standard building block for introduction of cysteine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Fmoc SPPS of Cysteine-Containing Peptides
Verlinkung
Replaces: 04-12-0134
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis schwach gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Reinheit (DC(011A)): ≥ 98 %
Reinheit (DC(0811)): ≥ 98 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 98.5 % (a/a)
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
Enantiomerenreinheit: ≥ 99.5 % (a/a)
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Anhydrous HF is the preferred reagent for peptide cleavage from Boc-based resins, versatile and effective for various peptide synthesis.