8.53076
Boc-Lys(Ac)-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-t.-Boc-N-ε-acetyl-L-lysine
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N([C@@H](CCCCNC(=O)C)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C13H24N2O5/c1-9(16)14-8-6-5-7-10(11(17)18)15-12(19)20-13(2,3)4/h10H,5-8H2,1-4H3,(H,14,16)(H,15,19)(H,17,18)/t10-/m0/s1
InChIKey
IOKOUUAPSRCSNT-JTQLQIEISA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Optische Drehung α 25/D (c=0,5% in AcOH): -9.5 - -6.5 °
Reinheit (DC(011A)): ≥ 98 %
Reinheit (DC(0811)): ≥ 98 %
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable