Wichtige Dokumente
8.52336
Sigma-Aldrich
Fmoc-Agp(Boc)2-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-Fmoc-N,NÆ-γ-di-t.-butoxycarbonyl-L-diaminobutanoic acid
Größe auswählen
1 G
CHF 297.00
5 G
CHF 1’180.00
CHF 297.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 297.00
5 G
CHF 1’180.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C29H36N4O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
568.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.22
CHF 297.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥90.0% (acidimetric)
≥95.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Boc
Fmoc
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
N([C@@H](CN=C(NC(=O)OC(C)(C)C)NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C29H36N4O8/c1-28(2,3)40-26(37)32-24(33-27(38)41-29(4,5)6)30-15-22(23(34)35)31-25(36)39-16-21-19-13-9-7-11-17(19)18-12-8-10-14-20(18)21/h7-14,21-22H,15-16H2,1-6H3,(H,31,36)(H,34,35)(H2,30,32,33,37,38)/t22-/m0/s1
InChIKey
KWUNKMXCVKSAEL-QFIPXVFZSA-N
Allgemeine Beschreibung
Fmoc-Agb(Boc)2-OH is a useful tool for the introduction of shortened arginine analog, Agb, during Fmoc SPPS. It can be used in exactly the same manner as Fmoc-Arg(Pbf)-OH.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] R. Karstad, et. al. (2012) J. Med. Chem., 55, 6294.
[2] L.Z. Yan, et. al. (2011) , J. Pept. Sci., 17, 383.
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis schwach gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Reinheit (DC(011A)): ≥ 98 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 95.0 % (a/a)
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 90.0 %
Wasser (K. F.): ≤ 1.0 %
Optische Drehung α 25/D (c=1 in Methanol): -12.0 - -8.0 °
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable