Wichtige Dokumente
8.53068
Sigma-Aldrich
Boc-L-α-t-butylglycine
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-t.-Boc-L-α-t.-butyl-glycine,N-α-t.-Boc-L-t-leucine
Größe auswählen
5 G
CHF 681.00
CHF 681.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 681.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H21NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.22
CHF 681.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
mp (Schmelzpunkt)
117-119 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N(=C(/[O-])\OC(C)(C)C)/[C@@H](C(C)(C)C)C(=O)O
InChI
1S/C11H21NO4/c1-10(2,3)7(8(13)14)12-9(15)16-11(4,5)6/h7H,1-6H3,(H,12,15)(H,13,14)/p-1/t7-/m1/s1
InChIKey
LRFZIPCTFBPFLX-SSDOTTSWSA-M
Allgemeine Beschreibung
Standard building block for introduction of t-butylglycine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Verlinkung
Replaces: 04-12-0126
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis schwach gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Optische Drehung α 25/D (c=1 in Methanol): -2.5 - -1.5 °
Reinheit (DC(011A)): ≥ 98 %
Reinheit (DC(0811)): ≥ 98 %
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Unnatural amino acids, the non-proteinogenic amino acids that either occur naturally or are chemically synthesized, are becoming more and more important as tools for modern drug discovery research.