Merck
15451
Sigma-Aldrich
Boc-Tle-OH
≥99.0% (T)
Synonym(e):
(S)-N-Boc-2-amino-3,3-dimethyl-buttersäure, Boc-L-tert-leucin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H21NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.29
Beilstein:
1962763
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
≥99.0% (T)
Optische Aktivität
[α]20/D −4.2±0.5°, c = 1% in glacial acetic acid
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction type: C-H Activation
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
mp (Schmelzpunkt)
118-121 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
amine
carboxylic acid
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](C(O)=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H21NO4/c1-10(2,3)7(8(13)14)12-9(15)16-11(4,5)6/h7H,1-6H3,(H,12,15)(H,13,14)/t7-/m1/s1
InChIKey
LRFZIPCTFBPFLX-SSDOTTSWSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)