Wichtige Dokumente
8.52126
Sigma-Aldrich
Fmoc-Cys(Trt)-OPfp
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-Fmoc-S-trityl-L-cysteine pentafluorophenyl ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C43H30F5NO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
751.76
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥97.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
thiol
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
Fc1c(c(c(c(c1F)F)OC(=O)[C@@H](NC(=O)OCC5c6c(cccc6)c7c5cccc7)CSC(c4ccccc4)(c3ccccc3)c2ccccc2)F)F
InChI
1S/C43H30F5NO4S/c44-35-36(45)38(47)40(39(48)37(35)46)53-41(50)34(49-42(51)52-24-33-31-22-12-10-20-29(31)30-21-11-13-23-32(30)33)25-54-43(26-14-4-1-5-15-26,27-16-6-2-7-17-27)28-18-8-3-9-19-28/h1-23,33-34H,24-25H2,(H,49,51)/t34-/m0/s1
InChIKey
FDAUCYDVXIPBDR-UMSFTDKQSA-N
Allgemeine Beschreibung
Pre-formed pentafluorophenyl ester for coupling of cysteine residues for Fmoc SPPS without enantiomerization [1,2]. Enables use of bromophenol blue monitoring of amide bond formation.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Fmoc SPPS of Cysteine-Containing Peptides
Literature references
[1] T. Kaiser, et al. (1996) Tetrahedron Lett., 37, 1187.
[2] Y. X. Han, et al. (1997) J. Org. Chem., 62, 4307
Verlinkung
Replaces: 04-12-1504
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis schwach gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Optische Drehung α 25/D (c=1 in Chloroform): +14.0 - +17.0 °
Reinheit (DC (0004)): < 3% DCU
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Löslichkeit (0,5 mmol in 3 ml DMF): klar löslich
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable