8.52124
Fmoc-Lys(Alloc)-OH
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonym(e):
Fmoc-Lys(Alloc)-OH
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Fmoc-Lys(Alloc)-OH, Novabiochem®
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥96.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
mp (Schmelzpunkt)
87-91 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C25H28N2O6/c1-2-15-32-24(30)26-14-8-7-13-22(23(28)29)27-25(31)33-16-21-19-11-5-3-9-17(19)18-10-4-6-12-20(18)21/h2-6,9-12,21-22H,1,7-8,13-16H2,(H,26,30)(H,27,31)(H,28,29)/t22-/m0/s1
InChIKey
OJBNDXHENJDCBA-QFIPXVFZSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Guide to Selection of Orthogonally -Protected Building Blocks for Fmoc SPPS
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Enantiomerenreinheit: ≥ 99.5 % (a/a)
Optische Drehung α 25/D (c=1 in DMF): -13.5 - -11.0 °
Reinheit (DC(157A)): ≥ 98 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 96.0 %
Wasser (K. F.): ≤ 1.00 %
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Novabiochem® offers orthogonally protected amino acids for peptide synthesis, including cyclic and branched peptides.