8.52095
Fmoc-Lys(Mca)-OH
≥97.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-Fmoc-N-ε-7-methoxycoumarin-4-acetyl-L-lysine
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Fmoc-Lys(Mca)-OH, Novabiochem®
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥97% (TLC)
≥97.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C33H32N2O8/c1-41-21-13-14-22-20(17-31(37)43-29(22)18-21)16-30(36)34-15-7-6-12-28(32(38)39)35-33(40)42-19-27-25-10-4-2-8-23(25)24-9-3-5-11-26(24)27/h2-5,8-11,13-14,17-18,27-28H,6-7,12,15-16,19H2,1H3,(H,34,36)(H,35,40)(H,38,39)/t28-/m0/s1
InChIKey
BWJJONDPLYEAMC-NDEPHWFRSA-N
Allgemeine Beschreibung
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Chromogenic Labeling of Synthetic Peptides
Literature references
[1] J. L. Lauer-Fields, et al. (2001) Biochemistry, 40, 5795.
[2] C. F. W. Becker, et al. (2004) Bioconjugate Chem., 15, 1118.
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Enantiomerenreinheit: ≥ 99.0 % (a/a)
Reinheit (DC(011A)): ≥ 97 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Wasser (K. F.): ≤ 2.0 %
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable