8.52079
Fmoc-Asp-ODmab
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-Fmoc-L-aspartic acid α-4-{N-[1-(4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene)-3-methylbutyl]-amino} benzyl ester
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥95.0% (HPLC)
≥97% (TLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
N([C@@H](CC(=O)O)C(=O)OCc4ccc(cc4)NC(=C5C(=O)CC(CC5=O)(C)C)CC(C)C)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C39H42N2O8/c1-23(2)17-31(36-33(42)19-39(3,4)20-34(36)43)40-25-15-13-24(14-16-25)21-48-37(46)32(18-35(44)45)41-38(47)49-22-30-28-11-7-5-9-26(28)27-10-6-8-12-29(27)30/h5-16,23,30,32,40H,17-22H2,1-4H3,(H,41,47)(H,44,45)/t32-/m0/s1
InChIKey
QPTKEHUFSCXXEH-YTTGMZPUSA-N
Allgemeine Beschreibung
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] W. C. Chan, et al. (1995) J. Chem. Soc., Chem. Commun., 2209.
[2] S. Künzel, et al. Poster 17 presented at Solid Phase Synthesis & Combinatorial Libraries, Southampton, September 2001.
[3] K. F. Medzihradszky, et al. (2002) Lett. Pept. Sci., 8, 1.
[4] Albericio, et al.Poster 44 presented at American Peptide Symposium, San Diego 2005..
[5] M. Cudic, et al. in ′Peptides 2000, Proc. 26th European Peptide Symposium′, J. Martinez & J.-A. Fehrentz (Eds), Paris, Editions EDK, 2001, pp. 203.
[6] M. Cudic, et al. (2000) Tetrahedron Lett., 41, 4527.
[7] J. P. Malkinson, et al. (2003) Org. Lett., 5, 5051.
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Enantiomerenreinheit: ≥ 99.0 % (a/a)
Reinheit (DC(157A)): ≥ 97 %
Reinheit (DC(CMA2)): ≥ 97 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 95.0 % (a/a)
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
Wasser (K. F.): ≤ 1.0 %
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Artikel
Novabiochem® offers orthogonally protected amino acids for peptide synthesis, including cyclic and branched peptides.