Dokumente
8.51062
Sigma-Aldrich
Dmab-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
4-{N-[1-(4,4-Dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene)-3-methylbutyl]-amino} benzyl alcohol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H27NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
329.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C20H27NO3/c1-13(2)9-16(21-15-7-5-14(12-22)6-8-15)19-17(23)10-20(3,4)11-18(19)24/h5-8,13,21-22H,9-12H2,1-4H3
InChIKey
GARPDGDSXTZYQQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Reagent for the introduction of Dmab carboxylic acid protecting group. Dmab esters are stable to TFA and piperidine, but are cleaved under mild conditions by treatment with 2% hydrazine in DMF.
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Orthogonally-Protected Building Blocks for Fmoc SPPS
Verlinkung
Replaces: 01-63-0048
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Reinheit (DC(0009)): ≥ 98 %
Reinheit (DC(157A)): ≥ 98 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable