8.52084
Fmoc-Dab(ivDde)-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-Fmoc-N-γ-1-(4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohex-1-ylidene)-3-methylbutyl-L-diaminobutanoic acid
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥95.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C32H38N2O6/c1-19(2)15-26(29-27(35)16-32(3,4)17-28(29)36)33-14-13-25(30(37)38)34-31(39)40-18-24-22-11-7-5-9-20(22)21-10-6-8-12-23(21)24/h5-12,19,24-25,35H,13-18H2,1-4H3,(H,34,39)(H,37,38)/t25-/m0/s1
InChIKey
IMMMALLSYWTSAX-VWLOTQADSA-N
Allgemeine Beschreibung
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] S. R. Chhabra, et al. (1998) Tetrahedron Lett., 39, 1603.
[2] R. Wilhelm, personal communication.
[3] B. Rohwedder, et al. (1998) Tetrahedron Lett., 39, 1175.
[4] S. K. Sharma, et al. (1999) J. Peptide Res., 53, 501.
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Enantiomerenreinheit: ≥ 99.5 % (a/a)
Reinheit (DC(157A)): ≥ 98 %
Reinheit (DC(157B)): ≥ 98 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 95.0 % (a/a)
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
Wasser (K. F.): ≤ 1.00 %
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Artikel
Novabiochem® offers orthogonally protected amino acids for peptide synthesis, including cyclic and branched peptides.