Merck
8.45097
Sigma-Aldrich
N-Dodecane
Msynthplus
Synonym(e):
N-Dodecane
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)10CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
EG-Index-Nummer:
203-967-9
Dampfdruck
0.4 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
200 °C
Expl.-Gr.
0.6 % (v/v)
Kinematische Viskosität
<7 cSt(40 °C)
bp
216.3 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-9.6 °C
Übergangstemp.
flash point 85.5 °C
Dichte
0.75 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C12H26/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChIKey
SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): farblos
Aussehen der Substanz (visuell): Flüssigkeit
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.748 - 0.749
Identität (IR): entspricht
1,1-Dichlorethen (HS-GC): chargenspezifischer Wert
1,1,1-Trichlorethan (HS-GC): chargenspezifischer Wert
Benzol (HS-GC): chargenspezifischer Wert
Tetrachlorkohlenstoff (HS-GC): chargenspezifischer Wert
1,2-Dichlorethan (HS-GC): chargenspezifischer Wert
Rechtliche Hinweise
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°C)
70 °C - Pensky-Martens closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1