Merck
8.45045
Sigma-Aldrich
Iodomethane
(stabilised with silver) Msynthplus
Synonym(e):
Methyliodid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
141.94
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
EG-Index-Nummer:
200-819-5
Dampfdruck
540 hPa ( 25 °C)
Assay
≥99% (GC)
Form
liquid
Wirksamkeit
79.84 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
8.5-66 % (v/v)
pH-Wert
5.2 (25 °C in H2O)
bp
42 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-66 °C
Löslichkeit
8.66 g/L
Dichte
2.28 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3
InChIKey
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
(stabilisiert mit Silber) Msynthplus
Anwendung
Iodomethane (stabilised with silver) Msynthplus. CAS 74-88-4, pH 5.2 (H₂O, 25 °C).
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell)farblos bis gelbAussehen der Substanz (visuell)klarGehalt (GC, Fl.%)≥ 99.0 % (a/a)Identität (IR)entsprichtDie Restlösemittel-Analytik ist aufgrund der physikochemischen Eigenschaften der Chemikalie nicht möglich.
Rechtliche Hinweise
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°C)
32.1 °C - closed cup