Merck
8.45001
Sigma-Aldrich
Acetaldehyde
Msynthplus
Synonym(e):
Ethanal
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C2H4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
44.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352114
EG-Index-Nummer:
200-836-8
Dampfdruck
1006 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.5% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
140 °C
Expl.-Gr.
4-57 % (v/v)
pH-Wert
5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
20.4 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-123 °C
Übergangstemp.
flash point -20 °C
Dichte
0.78 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
InChIKey
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): farblos
Aussehen der Substanz (visuell): klar
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.5 % (a/a)
Dichte (d 5°C / 4°C): 0.799 - 0.801
Crotonaldehyd (GC, Fl.%): ≤ 0.10 % (a/a)
Paraldehyd (GC, Fl.%): ≤ 0.10 % (a/a)
Essigsäure (GC, Fl.%): ≤ 0.25 % (a/a)
Aldol (GC, Fl.%): ≤ 0.10 % (a/a)
Die Restlösemittel-Analytik ist aufgrund der physikochemischen Eigenschaften der Chemikalie nicht möglich.
Rechtliche Hinweise
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°C)
-38.89 °C - closed cup