MXSMTLP48
Trypton-Soja-Agar mit Polysorbat 80 und Lecithin
Tryptic Soy Agar, Polysorbate 80, Lecithin, for heterotrophic bacteria, pack of 48, suitable for bioburden testing
Synonym(e):
Vorgefüllte Medienkassetten von Milliflex®
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
International standards
Qualitätsniveau
Sterilität
aseptically filled
Form
plate (pre-poured agar)
Haltbarkeit
12 mo.
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Zusammensetzung
Lecithin
Polysorbate 80
Verpackung
cassette of 10 mL
pack of 48
Hersteller/Markenname
Milliflex Oasis®
Farbe
clear tan to light amber
Aufnahme
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
sample type beer
sample type bottled water
pH-Wert
7.3±0.2 (25.0 °C)
Eignung
suitable for (suitable for solid cultivation)
heterotrophic bacteria
Anwendung(en)
bioburden testing
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
Kompatibilität
for use with Milliflex Oasis® System
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Nährmedium
Hinweis zur Analyse
E. coli (ATCC 25922)
S. aureus (ATCC 6538)
Bacillus spizizenii ATCC 6633
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027
Candida albicans ATCC 10231
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable