8.43869
Polyvinyl alcohol, partially hydrolyzed
(Mw approx.70000) for synthesis
Synonym(e):
Polyvinyl alcohol, partially hydrolyzed, PVA, PVOH
Qualitätsniveau
Form
solid
Selbstzündungstemp.
>230 °C
mp (Schmelzpunkt)
>200 °C
Dichte
1.3 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
400‑600 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Hydrolysegrad (ber. auf getrocknete Substanz): ≥ 85.0 %
dyn.Viskosität, 20°C (4 %; Wasser): 6.8 - 9.2 mPa∙s
Trocknungsverlust (110 °C 2h): ≤ 5.0 %
Asche: ≤ 1.0 %
Esterzahl: 130 - 150
dyn.Viskosität, 20°C (4 %; Wasser): 6.8 - 9.2 mPa∙s
Trocknungsverlust (110 °C 2h): ≤ 5.0 %
Asche: ≤ 1.0 %
Esterzahl: 130 - 150
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1