Wichtige Dokumente
8.41745
Sigma-Aldrich
2,5-Dihydroxybenzoic acid
for synthesis
Synonym(e):
2,5-Dihydroxybenzoic acid
Größe auswählen
50 G
CHF 68.10
250 G
CHF 227.00
CHF 68.10
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 G
CHF 68.10
250 G
CHF 227.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
207-718-5
NACRES:
NA.22
CHF 68.10
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (HPLC)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
202-206 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Oc1c(cc(cc1)O)C(=O)O
InChI
1S/C7H6O4/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,8-9H,(H,10,11)
InChIKey
WXTMDXOMEHJXQO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2,5-Dihydroxybenzoic acid for synthesis. CAS 490-79-9, molar mass 154.12 g/mol.
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 200 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 206 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3