Wichtige Dokumente
8.41410
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzhydrazide
for synthesis
Synonym(e):
4-Hydroxybenzhydrazide
Größe auswählen
5 G
CHF 34.40
25 G
CHF 71.50
CHF 34.40
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 34.40
25 G
CHF 71.50
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H8N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352127
EG-Index-Nummer:
226-326-5
NACRES:
NA.22
CHF 34.40
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
266-269 °C (decomposition)
Löslichkeit
26.5 g/L
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
N(N)C(=O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C7H8N2O2/c8-9-7(11)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,10H,8H2,(H,9,11)
InChIKey
ZMZGIVVRBMFZSG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable