Merck
1.00997
Supelco
1-Propanol
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
1-Propanol, n-Propanol, Propylalkohol, n-Propylalkohol, Propan-1-ol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H8O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
EG-Index-Nummer:
200-746-9
NACRES:
NB.21
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. Ph. Eur.
Dampfdruck
19 hPa ( 20 °C)
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99.5% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
360 °C
Expl.-Gr.
2.1-19.2 % (v/v)
Verunreinigungen
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0004 meq/g Acidity
≤0.01% Acetone (GC)
≤0.01% Ethanol (GC)
≤0.01% Methanol (GC)
≤0.03% Aldehydes and ketones (as C3H6O)
≤0.05% 2-Propanol (GC)
≤0.05% Water
Abdampfrückstand
≤0.001%
Farbe
clearAPHA: ≤10
pH-Wert
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
96.5-98 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-127 °C
Übergangstemp.
flash point 15 °C
Dichte
0.80 g/cm3 at 20 °C
Kationenspuren
Al: ≤0.00005%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
InChIKey
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
EMSURE Lösungsmittel eignen sich für viele klassische Laboranwendungen und werden häufig in regulierten und höchst anspruchsvollen Laboranwendungen eingesetzt. EMSURE bietet die weltweit besten und umfangreichsten Produktspezifikationen. Wir erklären, dass unsere EMSURE Produkte den Anforderungen der ACS und des Reagenzienabschnitts des Europäischen Arzneibuchs (Reag. Ph Eur) sowie den ISO-Normen entsprechen.
Anwendung
  • A novel high-throughput analytical method to quantify microplastics in water by flow cytometry.: In this paper water is used to wash the Natural aquarium silica sand and also to prepare the model for the removal of microplastics. (Li et al., 2023).
Hinweis zur Analyse
Reinheit (GC): ≥ 99,5 %
Identität (IR): entspricht
Aussehen: klar
Farbe: ≤ 10 Hazen
Löslichkeit in Wasser: entspricht
Acidität: ≤ 0,0004 meq/g
Alkalität: ≤ 0,0002 meq/g
Dichte (d 20 °C/20 °C): 0,802 - 0,806
Siedepunkt: ca. 97,2 °C
Siedebereich (96-99 °C): ≥ 95 % (v/v)
Aceton (GC): ≤ 0,01 %
Ethanol (GC): ≤ 0,01 %
Methanol (GC): ≤ 0,01 %
2-Propanol (GC): ≤ 0,05 %
Aldehyde und Ketone (als C₃H₆O): ≤ 0,03 %
Mit H₂SO₄ verfärbbare Anteile: ≤ 10 Hazen
Al (Aluminium): ≤ 0,00005 %
Ba (Barium): ≤ 0,00001 %
Ca (Calcium): ≤ 0,00005 %
Cd (Cadmium): ≤ 0,000005 %
Co (Cobalt): ≤ 0,000002 %
Cr (Chrom): ≤ 0,000002 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,000002 %
Fe (Eisen): ≤ 0,00001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,00001 %
Mn (Mangan): ≤ 0,000002 %
Ni (Nickel): ≤ 0,000002 %
Pb (Blei): ≤ 0,00001 %
Sn (Zinn): ≤ 0,00001 %
Zn (Zink): ≤ 0,00001 %
Abdampfrückstand: ≤ 0,001 %
Wasser: ≤ 0,05 %
ACS, Reag. Ph Eur
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
71.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
22 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3