Dokumente
8.22066
Sigma-Aldrich
Hexamethylendiisocyanat
for synthesis
Synonym(e):
Hexamethylendiisocyanat, 1,6-Diisocyanatohexan
About This Item
Lineare Formel:
OCN(CH2)6NCO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352118
EG-Index-Nummer:
212-485-8
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
0.007 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
454 °C
Wirksamkeit
746 mg/kg LD50, oral (Rat)
570 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
0.9-9.5 % (v/v)
bp
255 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-67 °C
Übergangstemp.
flash point 130 °C
Dichte
1.05 g/cm3 at 25 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C8H12N2O2/c11-7-9-5-3-1-2-4-6-10-8-12/h1-6H2
InChIKey
RRAMGCGOFNQTLD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Phasenmorphologie, rheologisches Verhalten und mechanische Eigenschaften von Polymilchsäure/Polybutylensuccinat/HDI-reaktiven Mischungen: Diese Studie untersucht die Auswirkungen des HDI-Gehalts auf die Eigenschaften von Polymermischungen und liefert Erkenntnisse über seine Verwendung bei der Verbesserung von Materialeigenschaften (Huang et al., 2021).
  • Charakterisierung von PLA/PBSeT-Mischungen, die mit unterschiedlichem HDI-Gehalt zubereitet wurden: Diese Forschungsarbeit konzentriert sich auf die Rolle von HDI in Polymermischungen und analysiert, wie es die mechanischen und strukturellen Eigenschaften der Materialien beeinflusst (Kim et al., 2021).
  • Synthese und Charakterisierung von Graphenoxid-Derivaten über eine Funktionalisierungsreaktion mit HDI: In dieser Studie wird die Funktionalisierung von Graphenoxid mit HDI untersucht, um seine chemischen Eigenschaften zu optimieren und seine Leistung in Anwendungen zu verbessern (Luceño-Sánchez et al., 2018).
  • PEDOT mit hoher Leistung: PSS/HDI-funktionalisierte Graphenoxid-Nanokomposite: Zeigt die Verbesserung leitfähiger Polymer-Verbundstoffe durch den Einbau von HDI-funktionalisiertem Graphenoxid, wobei die Auswirkungen auf die elektrischen und mechanischen Eigenschaften hervorgehoben werden (Luceño Sánchez et al., 2018).
  • Die Wirkung von HDI-modifiziertem Graphenoxid als Nanofüllstoff auf die Eigenschaften von leitfähigem Polyanilin: In dieser Forschungsarbeit werden die Auswirkungen von HDI-funktionalisiertem Graphenoxid auf die Leiteigenschaften von Polyanilin, einem leitfähigen Polymer, untersucht, was zu neuen Anwendungen in der Elektronik und in Sensoren führen könnte (Luceño Sánchez et al., 2019).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/4 °C): 1,046–1,047
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
266.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
130 °C - Pensky-Martens closed cup